Kluczowe dokumenty
T4442
Anti-Transforming Growth Factor-β2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-TGF-β2
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human, pig
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFB2(7042)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1