Merck
T4414
Silicone rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 5/8 in.
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
Pozwól nam pomóc
I.D. × O.D.
3/8 in. × 5/8 in.
wall size
1/8 in.
General description
Translucent and flexible. Temp. range: -60 to 460°F (-51 to 238°C). Do not use with concentrated acids or dilute sodium hydroxide. Suitable for high-temperature applications.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)