Merck
T4391
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylsilane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.25
EC Number:
220-844-5
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732034
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)