Merck
T4250
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
≥99%
Synonim(y):
TPB
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.47
Beilstein:
1914229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
≥99%
mp
207-209 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
Klucz InChI
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as a scintillation reagent.
zastąpiony przez
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2