Merck
T4192
Sigma-Aldrich
Tyrphostin SU 1498
≥98%
Synonim(y):
(E)-N-(3″-Phenylpropyl)-α-cyano-3′,5′-diisopropyl-4′-hydroxycinnamamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98%
Postać
solid
siła działania
700 nM IC50
rozpuszczalność
DMSO: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2)cc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C25H30N2O2/c1-17(2)22-14-20(15-23(18(3)4)24(22)28)13-21(16-26)25(29)27-12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,17-18,28H,8,11-12H2,1-4H3,(H,27,29)/b21-13+
Klucz InChI
JANPYFTYAGTSIN-FYJGNVAPSA-N
Zastosowanie
Tyrphostin SU 1498 has been used as a VEGF inhibitor in mice1.
Działania biochem./fizjol.
Potent and selective inhibitor of the VEGF receptor kinase, Flk-1. Very weak inhibitor of PDGFR-kinase, EGFR-kinase and HER-2 kinase.
Uwaga dotycząca przygotowania
Tyrphostin SU 1498 is soluble in DMSO.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaorui Shi
The American journal of pathology, 174(5), 1692-1704 (2009-04-08)
This study explored the effect of acoustic trauma on cochlear pericytes. Transmission electron microscopy revealed that pericytes on capillaries of the stria vascularis were closely associated with the endothelium in both control guinea pigs and mice. Pericyte foot processes were