Przejdź do
T4080
6, 2′, 4′-trimethoxyflavone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2,3-dihydro-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, TMF, Trimethoxyflavone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
337,45 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
337,45 zł
Cena katalogowa397,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(c(OC)c1)C2=CC(=O)c3cc(OC)ccc3O2
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-11-5-7-16-14(8-11)15(19)10-18(23-16)13-6-4-12(21-2)9-17(13)22-3/h4-10H,1-3H3
InChI key
WUWFDVDASNSUKP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6, 2′, 4′-trimethoxyflavone is a selective aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist with no partial agonist activity.
6, 2′, 4′-trimethoxyflavone is a selective aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist with no partial agonist activity. The role of the transcription factor aryl hydrocarbon receptor (AHR) in biology is still under evaluation and has expanded beyond that of a xenobiotic sensor and regulator of detoxification. Inhibition of AHR activity by antagonists could result in anti-inflammatory actions. 6, 2′, 4′-trimethoxyflavone (TMF) is a pure AHR antagonist. The compound compete with agonists, such as 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) and benzo[a]pyrene (B[a]P), thus effectively inhibiting AHRmediated transactivation of a heterologous reporter and endogenous targets e.g. CYP1A1. TMF also exhibits no species or promoter dependency with regard to AHR antagonism. Thus it represents an improved tool allowing for more precise dissection of AHR function.
The AHR along with immune functions, is also associated with endocrine processes and cancer development.
Preparation Note
6, 2′, 4′-trimethoxyflavone is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 5 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6571E4660SML1689
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)