Przejdź do
SML1689
Eupatilin
from (Isolated from Artemisia sp.), ≥98% (HPLC), powder, lipophilic flavonoid
Synonim(y):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3′,4′,6-trimethoxyflavone, NSC 122413
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Eupatilin, ≥98% (HPLC)
biological source
(Isolated from Artemisia sp.)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
InChI key
DRRWBCNQOKKKOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Eupatilin has been used to investigate its inhibitory effects on intracranial hemorrhage (ICH)-induced inflammation and its anti-inflammatory mechanisms in mouse BV2 cells, in vitro. It has also been used as a standard for its quantitative estimation in Artemisia extracts by microcolumn high performance liquid chromatography with diode array (HPLC-DAD) assay.
Biochem/physiol Actions
Eupatilin is a flavone with anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-cancer properties.
Flavone with anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-cancer properties
Eupatilin is an important constituent in the leaves of Artemisia argyi and also an active component of DA-9601.[1] It exhibits anti-apoptotic effects. Eupatilin provides protection against tumor necrosis factor α (TNF-α)-mediated inflammation in human umbilical vein endothelial cells. It is used in the treatment of gastritis and peptic ulcers.[1] Eupatilin safeguards gastric epithelial cells from oxidative damage and smooth muscle cells from indomethacin-induced cell damage. Eupatilin lowers bile acid-stimulated hepatocyte apoptosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80337PHL82534E4660
Eupatilin phyproof® Reference Substance
PHL80337
Eupatilin
Eupalitin phyproof® Reference Substance
PHL82534
Eupalitin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eupatilin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Peut on congeler et décongeler plusieurs fois l'eupatilin sans affecter son activité ?
    1 answer
    1. This product has not been analyzed for stability with repetitive freeze thaw cycles. Kindly generate aliquots to avoid product failure caused by repeated freezing and thawing.