T4057
Tyrphostin AG 1296
≥98%
Synonim(y):
6,7-Dimethoxy-2-phenylquinoxaline
About This Item
Próba
≥98%
Postać
powder
rozpuszczalność
methylene chloride: soluble 10 mg/mL
DMSO: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc2ncc(nc2cc1OC)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-8-12-13(9-16(15)20-2)18-14(10-17-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
QNOXYUNHIGOWNY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3