Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~21 kDa
species reactivity
rat (predicted), human, mouse (predicted)
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 cell lysate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TMED10(10972)
mouse ... Tmed10(68581)
rat ... Tmed10(84599)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
wgk
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T3702-200UL | 04061835688036 |
| T3702-25UL | 04061835688043 |