Merck
T331060
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG column
pore size 500 Å, 1 μmol, configured for PerkinElmer, configured for ABI
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.51
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
wielkość porów
500 Å
pojemność
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
kompatybilność
configured for ABI
configured for PerkinElmer
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
Klucz InChI
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)