Merck
T3013
Sigma-Aldrich
D-allo-Threonine
Synonim(y):
(2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Beilstein:
1721644
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
276 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)