Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
mouse skeletal muscle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócSzukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Application
Highly purified nuclear protein from whole tissue homogenates. Useful in electrophoresis, Western blotting, immunoassay, and other applications requiring source-specific, non-denatured protein.
Physical form
0.5 mg protein (approx. 3 mg protein/mL) in a solution containing 20 mM HEPES, pH 7.9, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 420 mM NaCl, 25% glycerol, and a cocktail of protease inhibitor.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T2447-.5MG | 04061837145209 |