Merck
S8758
N-Succinyl-Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin
protease substrate, ≥98%, powder
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H32N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.59
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Succinyl-Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin, protease substrate
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
50% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C29H32N4O8/c1-16-13-26(37)41-23-15-20(9-10-21(16)23)32-29(40)22(14-19-7-5-4-6-8-19)33-28(39)18(3)31-27(38)17(2)30-24(34)11-12-25(35)36/h4-10,13,15,17-18,22H,11-12,14H2,1-3H3,(H,30,34)(H,31,38)(H,32,40)(H,33,39)(H,35,36)
InChI key
HHPVJKZZYOXPLH-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)