Informacje o tej pozycji
EC Number:
208-423-4
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócKlasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?