Kluczowe dokumenty
T1894
cis-9-Tetradecenol
~95%
Synonim(y):
(Z)-9-TDOL, Myristoleyl alcohol, Z-9-TDOL
About This Item
Próba
~95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter