Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in CHO cells
form
membrane suspension
packaging
vial of 50 units
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TACR2(6865)
Physical form
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, containing 10% glycerol and 1% BSA. Actual concentrations and specific binding capacity are provided with each lot.
Analysis Note
Recommended assay conditions are supplied on the product data sheet. This is a bioassayed product.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SAB5700305-100UL | 04065265172509 |
| SAB5701881-100UL | 04065267678580 |
| SAB5701922-100UL | 04065267678993 |
| SAB5700387-100UL | 04065265173322 |
| ZRB2006-4X25UL | 04065269267867 |
| ZRB2006-25UL | 04065269267850 |