Przejdź do
T1753
Trizma® Pre-Set Crystals
Type 7.4-FT, pH 7.4, suitable for use with fresh water species
Synonim(y):
Tris crystals
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
6420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type 7.4-FT
Quality Segment
form
crystalline powder
pH
7.4
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for use with fresh water species
Application
For use with fresh water species.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1878T7818T7943
description
Type 7.4-FT, pH 7.4, suitable for use with fresh water species
description
Type 8.3-FT, pH 8.3, suitable for use with marine species
description
BioPerformance Certified, pH 7.5, average Mw 150.6
description
BioPerformance Certified, pH 7.6, average Mw 149.0
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
pH
7.4
pH
8.3
pH
7.50 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
pH
7.60 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for use with fresh water species
suitability
suitable for use with marine species
suitability
-
suitability
-
type
Type 7.4-FT
type
Type 8.3-FT
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Pre-Set Crystals
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)