Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
709,00 zł
type
Type 8.3-FT
Quality Segment
form
crystalline powder
pH
8.3
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for use with marine species
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder |
| pH 8.3 | pH 8.30 (25 °C, 0.1 M)(lit.) | pH 8.50 (25 °C, 0.1 M)(lit.) | pH 8.00 (25 °C, 0.1 M)(lit.) |
| solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless |
| suitability suitable for use with marine species | suitability - | suitability - | suitability - |
| type Type 8.3-FT | type - | type - | type - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Pre-Set crystals
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?