Merck
T1507
Sigma-Aldrich
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester
≥98% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
product name
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester,
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)Cc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C28H31N3O7/c1-38-28(37)25(16-19-6-12-22(34)13-7-19)31-27(36)24(15-18-4-10-21(33)11-5-18)30-26(35)23(29)14-17-2-8-20(32)9-3-17/h2-13,23-25,32-34H,14-16,29H2,1H3,(H,30,35)(H,31,36)
Klucz InChI
UXCUYXDJYCOPDL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3