Merck
T1412
Sigma-Aldrich
Glyceryl tritricosanoate
≥99%
Synonim(y):
1,2,3-Tritricosanoylglycerol, Tritricosanoin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H140O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1101.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H140O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-70(73)76-67-69(78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)68-77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h69H,4-68H2,1-3H3
Klucz InChI
JDRVRMABYZMJHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Witting et al.
PloS one, 12(3), e0172311-e0172311 (2017-03-10)
Lipid identification is a major bottleneck in high-throughput lipidomics studies. However, tools for the analysis of lipid tandem MS spectra are rather limited. While the comparison against spectra in reference libraries is one of the preferred methods, these libraries are