Merck
T1394
Trifluoromethanesulfonic acid
Synonim(y):
Triflic acid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.08
EC Number:
216-087-5
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1812100
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
density
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChI key
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Application
Deglycosylation agent
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet