Merck
T1292
Sigma-Aldrich
Tumor Necrosis Factor-α Human Fragment 46-65
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Asn-Gln-Leu-Val-Val-Pro-Ser-Glu-Gly-Leu-Tyr-Leu-Ile-Tyr-Ser-Gln-Val-Leu-Phe-Lys
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C110H172N24O30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2310.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
informacje o genach
human ... TNF(7124)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3