Merck
T1167
Sigma-Aldrich
Tumor Necrosis Factor-α Human Fragment 31-45
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Arg-Arg-Ala-Asn-Ala-Leu-Leu-Ala-Asn-Gly-Val-Glu-Leu-Arg-Asp
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C69H122N26O22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1667.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
skład
Peptide content, ~70%
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
informacje o genach
human ... TNF(7124)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3