Merck
T1128
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine tert-butyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.29
Beilstein:
2696011
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Klucz InChI
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3