Merck
T111N8-HH
Sigma-Aldrich
NPPOC-dT RayDite
Synonim(y):
NPPOC-dT Amidite, NPPOC-dT Phosphoramidite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40N5O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
typ
for DNA synthesis, for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
opakowanie
pkg of 1 × 0.25 g T111N81-01
pkg of 1 × 1 g T111N01-01
λ
conforms (UV/VIS Identity)
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
kompatybilność
screw cap bottle
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(=O)OCC(C)c2ccccc2[N+]([O-])=O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O
InChI
1S/C29H40N5O10P/c1-18(2)33(19(3)4)45(42-13-9-12-30)44-24-14-26(32-15-20(5)27(35)31-28(32)36)43-25(24)17-41-29(37)40-16-21(6)22-10-7-8-11-23(22)34(38)39/h7-8,10-11,15,18-19,21,24-26H,9,13-14,16-17H2,1-6H3,(H,31,35,36)/t21?,24-,25+,26+,45?/m0/s1
Klucz InChI
ZOIPTUUCAAKGFT-GPZIPZSXSA-N
Informacje prawne
This product and it use are covered under US Patent Number 5,763,599
RayDite is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)