Merck
T107
Trifluoperazine dihydrochloride
Synonim(y):
10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24F3N3S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.42
EC Number:
207-123-0
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3820024
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
InChI key
BXDAOUXDMHXPDI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)