About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H32O3Si3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
liquid
kolor
clear colorless
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OCC(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)