Key Documents
T0892
Interleukin-2 from rat
from rat, suitable for cell culture
Synonim(y):
rIL-2, IL-2, T-Cell growth factor, IL-2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Postać
solid
siła działania
0.2-2.5 units/mL
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rat ... Il2(116562)
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3