Merck
T0828
Sigma-Aldrich
L-Talitol
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-OMMKOOBNSA-N
Opis ogólny
A rare sugar alcohol (polyol).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2