Merck
T0663
4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7F3N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-6-3-1-5(12)2-4-6/h1-4H,12H2,(H,13,14)
InChI key
DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kallin, E., et al.
Glycoconjugate Journal, 3, 311-311 (1986)