T0158
Calcitonin porcine
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Thyrocalcitonin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C159H232N46O45S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3604.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Cys-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Val-Leu-Ser-Ala-Tyr-Trp-Arg-Asn-Leu-Asn-Asn-Phe-His-Arg-Phe-Ser-Gly-Met-Gly-Phe-Gly-Pro-Glu-Thr-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1-7]
Działania biochem./fizjol.
Hypocalcemic hormone produced by the parafollicular C cells of the thyroid or by the ultimobranchial bodies of nonmammalian vertebrates. Decreases blood calcium and phosphate due to inhibition of resorption by osteoblasts and osteocytes.
Inne uwagi
32 amino acid polypeptide, 8 of which are conserved across all species.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?