Kluczowe dokumenty
SRP8008
Sigma-Aldrich
FTO mouse
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
EC 1.14.11, FATSO, Fat mass and obesity-associated protein, Preadipocyte factor 1
Wybierz wielkość
10 μG
1690,00 zł
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
znacznik
His tagged
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
~55 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
≥0.2 mg/mL
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
clear
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Fto(26383)
Opis ogólny
FTO (Fat mass-and obesity-associated gene) is the responsible gene for mouse ′fused toes′ mutation. An association between FTO genotype and type 2 diabetes has been confirmed. The presence of the FTO rs9939609 A-allele was found to be positively correlated with other symptoms of the metabolic syndrome, including higher fasting insulin, glucose, triglycerides, and lower HDL-cholesterol.
Postać fizyczna
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Inne uwagi
Mouse FTO (aa 2-502) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)