SRP6542
FNDC5
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5, Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
~160 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FNDC5(252995)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3