SRP6533
RBP4 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PRBP, Plasma retinol-binding protein, RBP, Retinol Binding Protein 4
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
monomer ~230 kDa (Mouse RBP4 aa 19-201 is fused at the N-terminus to a FLAG0174-tag.)
opakowanie
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... RBP4(19662)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)