SRP6470
CADM1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BL2, DKFZp686F1789, IGSF4, IGSF4A, MGC149785, NECL2, Necl-2, RA175, ST17, SYNCAM, TSLC1, sTSLC-1, sgIGSF, synCAM1
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.5 kDa
observed mol wt 38.5_kDa,50_kDaand55-85 kDa
observed mol wt 50 kDa
observed mol wt 55-85 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CADM1(23705)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3