Kluczowe dokumenty
SRP6447
Sigma-Aldrich
CNTN2/kontaktyna-2
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
AXT, Contactin-2, DKFZp781D102, FLJ37193, FLJ42746, MGC157722, TAG-1, TAX, TAX-1, TAX1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 109 kDa
observed mol wt 140 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ser 31 is the predicted N-terminal .)
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CNTN2(6900)
Opis ogólny
Kontaktyna-2, znana również jako CNTN2, TAX1 (glikoproteina aksonalna o przejściowej ekspresji), TAG1 (glikoproteina aksonalna o przejściowej ekspresji) i aksonina-1, należy do nadrodziny immunoglobulin. CNTN2 składa się z sześciu domen podobnych do Ig i czterech domen fibronektyny typu III i jest zakotwiczona w błonie przez glikozylofosfatydyloinozytol (GPI), podczas gdy rozpuszczalna forma może być uwalniana przez fosfolipazę specyficzną dla GPI. Jako cząsteczka adhezji komórek nerwowych wyrażana przez podzbiór populacji neuronów w rozwijającym się OUN i PNS, CNTN2 pośredniczy w interakcjach komórka-komórka poprzez homofilne lub heterofilne kontakty z różnymi cząsteczkami adhezyjnymi, w tym NgCAM, NrCAM, NCAM i neurocan. Jest to białko błonowe neuronów zakotwiczone w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI), które funkcjonuje jako cząsteczka adhezji komórkowej. Może odgrywać rolę w tworzeniu połączeń aksonów w rozwijającym się układzie nerwowym. Może być również zaangażowany w nowotworzenie gleju i może stanowić potencjalny cel interwencji terapeutycznej.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)