Kluczowe dokumenty
SRP6431
Sigma-Aldrich
ICOSLG/B7-H2/CD275
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
B7H2, B7RP-1, B7RP1, GL50, ICOS-L, ICOSL, LICOS, Ligand ICOS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
3.2-400 ng/mL
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.5 kDa
observed mol wt 45-50 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 19 is the predicted N-terminal.)
opakowanie
pkg of 20 and 100 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ICOSLG(23308)
Opis ogólny
Ligand ICOS (ICOSLG) jest również znany jako homolog B7 2 (B7-H2), białko związane z B7 1 (B7RP-1) i antygen CD CD275, który należy do nadrodziny immunoglobulin i rodziny BTN/MOG. ICOSLG zawiera jedną domenę Ig-podobną typu C2 (immunoglobulinopodobną) i jedną domenę Ig-podobną typu V (immunoglobulinopodobną). Izoforma 1 ulega szerokiej ekspresji, podczas gdy izoforma 2 jest wykrywana tylko w węzłach chłonnych, leukocytach i śledzionie. B7-H2 jest ligandem dla specyficznego dla komórek T receptora powierzchniowego ICOS. B7-H2 działa jako sygnał kostymulujący dla proliferacji komórek T i wydzielania cytokin, a także indukuje proliferację komórek B i różnicowanie w komórki plazmatyczne. B7-H2 może odgrywać ważną rolę w pośredniczeniu w lokalnych reakcjach tkanek na stany zapalne, a także w modulowaniu wtórnej odpowiedzi immunologicznej poprzez współstymulację funkcji komórek T pamięci.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)