Kluczowe dokumenty
SRP6420
Sigma-Aldrich
Kallikreina-1
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
KLK1, KLKR, Klk6, hK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.9 kDa
observed mol wt 40-45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Pro 19 is the predicted N-terminal.)
opakowanie
pkg of 10 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KLK1(3816)
Opis ogólny
Kallikreina-1 (KLK1) należy do rodziny peptydaz S1 i podrodziny kallikrein. KLK1 zawiera jedną domenę peptydazy S1. KLK-1 preferencyjnie rozszczepia wiązania Arg-|-Xaa w substratach małocząsteczkowych, a także ma wysoce selektywne działanie uwalniające kallidynę (lizylo-bradykininę) z kininogenu, obejmuje hydrolizę Met-|-Xaa lub Leu-|-Xaa. Kallikreiny gruczołowe rozszczepiają wiązania Met-Lys i Arg-Ser w kininogenie w celu uwolnienia lizylo-bradykininy.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w 50 mM Tris, 2 mM CaCl2, 150 mM NaCl, pH 7,5. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)