Kluczowe dokumenty
SRP6363
Sigma-Aldrich
KLRB1
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD161, CLEC5B, NKR, NKR-P1, NKR-P1A, NKRP1A, Receptor lektynopodobny dla komórek zabójczych, podrodzina B, członek 1, hNKR-P1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥85% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
21 kDa (183 aa, 67-225 aa + His Tag)
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
1 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KLRB1(3820)
Opis ogólny
Receptor lektyny podobnej do receptora komórek zabójczych, członek podrodziny B 1, znany również jako KLRB1, odgrywa rolę hamującą cytotoksyczność komórek naturalnych zabójców (NK). Komórki NK to limfocyty, które pośredniczą w cytotoksyczności i wydzielają cytokiny po stymulacji immunologicznej. Kilka genów z nadrodziny lektyn typu C, w tym rodzina glikoprotein NKRP1 gryzoni, ulega ekspresji przez komórki NK i może być zaangażowanych w regulację funkcji komórek NK. Białko KLRB1 zawiera domenę zewnątrzkomórkową z kilkoma motywami charakterystycznymi dla lektyn typu C, domenę transbłonową i domenę cytoplazmatyczną. Białko KLRB1 jest klasyfikowane jako białko błonowe typu II, ponieważ ma zewnętrzny koniec C. Rekombinowane ludzkie białko KLRB1, połączone z tagiem His na N-końcu, zostało wyrażone w E. coli.
Postać fizyczna
1 mg/ml w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 0,4 M mocznik i 10% glicerol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alba Llibre et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(5), 2085-2094 (2016-02-03)
Germinal centers (GCs) are microanatomical structures critical for the development of high-affinity Abs and B cell memory. They are organized into two zones, light and dark, with coordinated roles, controlled by local signaling. The innate lectin-like transcript 1 (LLT1) is