Kluczowe dokumenty
SRP6357
Sigma-Aldrich
CXCL17
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Dcip1, Ligand 17 chemokiny (motyw C-X-C), MGC138300, UNQ473, VCC-1, VCC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥85% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
13.7 kDa (119 aa, 22-119 aa + His Tag)
opakowanie
pkg of 50 μg
stężenie
0.25 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CXCL17(284340)
Opis ogólny
Chemokine (C-X-C motif) ligand 17, znany również jako CXCL17, to mała cytokina należąca do rodziny chemokin CXC. CXCL17 to 119-aminokwasowe wydzielane białko, które odgrywa rolę w angiogenezie. CXCL17 ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych, tchawicy, płucach, jelitach i żołądku, a jej poziom wzrasta w błonie śluzowej dwunastnicy u pacjentów z ostrą cholerą, a także w guzach piersi. CXCL17 jest uważana za chemokinę podtrzymującą ruch niedojrzałych komórek dendrytycznych i nieaktywowanych monocytów krwi do tkanek i uważa się, że bierze udział we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Rekombinowane ludzkie białko CXCL17, połączone z tagiem His na N-końcu, zostało wyrażone w E. coli.
Postać fizyczna
0,25 mg/ml w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 0,4 M mocznik i 10% glicerol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)