Kluczowe dokumenty
SRP6278
Sigma-Aldrich
TDRD12-BD2 (908-999) jego znacznik
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ECAT8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
13 kDa
opakowanie
pkg of 1 mg
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
stężenie
2 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TDRD12(91646)
Opis ogólny
Domeny Tudor są małymi białkowymi motywami strukturalnymi o długości około 50 aminokwasów związanymi z "królewską rodziną" czytników metylowych, która obejmuje również domeny chromo, MBT, PWWP i Agenet. Domeny Tudor występują samodzielnie, w tandemie lub z innymi domenami i znajdują się w wielu białkach, które są zaangażowane w metabolizm RNA, rozwój komórek zarodkowych, wyciszanie transpozonów, odpowiedź na uszkodzenia DNA, modyfikację histonów i przebudowę chromatyny. Domeny tudor rozpoznają symetryczne metylowane reszty argininy lub metylowane reszty lizyny. Białka domeny Tudor działają jako onkogeny i odgrywają bardzo ważną rolę w HCC i raku okrężnicy. TDRD jest również zaangażowany w kompleks RISC i oddziałuje z onkogenem AEG-1. Domena tudorowa może wiązać się z metylowanym białkiem argininy i promować angiogenezę guza w ludzkim raku wątrobowokomórkowym itp. Rekombinowane białko zawiera TDRD12 (domena 908-999aa) z N-końcowym His-tagiem.
Postać fizyczna
rh-TDRD12-BD2 jest dostarczany jako roztwór w buforze PBS zawierającym 10% glicerolu.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)