SRP6255
VEGF-B human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
VEGFB, VEGFL, VRF
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 20.2 kDa
observed mol wt 15-18 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Arg 22 is the predicted N-terminus.)
observed mol wt 33-35 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VEGF-B(7423)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3