Kluczowe dokumenty
SRP6186
Sigma-Aldrich
Platelet Factor 4 from human platelets
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
C-X-C motif chemokine 4, Iroplact, Oncostatin-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
pochodzenie biologiczne
human
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
27.1 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PF4(5196)
Opis ogólny
A heparin-neutralizing protein which is contained in platelet storage granules. Platelet Factor 4 is released during aggregation, but its actual role in normal or abnormal hemostasis is unknown.
Postać fizyczna
Lyophilized from 20 mM Tris, pH 8.3, with 1.5 M NaCl.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3