Kluczowe dokumenty
SRP6094
Sigma-Aldrich
FKBP4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FK506 binding protein 4, FKBP52, FKBP59, HBI, Hsp56
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
53.9 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... FKBP4(2288)
Opis ogólny
FKBP4 jest częścią rodziny białek immunofilin, które biorą udział w immunoregulacji i niezbędnych procesach komórkowych dotyczących fałdowania i transportu białek. Jest to cis-trans prolyl izomeraza, która łączy się z immunosupresantami FK506 i rapamycyną. FKBP4 ma wysokie podobieństwo strukturalne i funkcjonalne do FKBP1A, chociaż FKBP4 nie ma aktywności immunosupresyjnej po skompleksowaniu z FK506. FKBP4 oddziałuje z czynnikiem regulacyjnym interferonu-4 i bierze udział w ekspresji genów immunoregulacyjnych w limfocytach B i T. Wiadomo, że FKBP4 łączy się z alfa-hydroksylazą fitanoilo-CoA. FKBP4 wiąże się z HSP90 i HSP70, dzięki czemu bierze udział w wewnątrzkomórkowym transporcie hetero-oligomerycznych form receptorów hormonów steroidowych. FKBP4 silnie wiąże się z wektorami adenowirusowymi typu 2 (AAV), powodując znaczny wzrost ekspresji transgenu za pośrednictwem AAV w ludzkich liniach komórkowych. FKBP4 jest zaangażowany w optymalne wykorzystanie wektorów AAV w ludzkiej terapii genowej.
Postać fizyczna
1 mg/ml roztworu w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 10% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Inne uwagi
MGSSHHHH SSGLVPRGSH MTAEEMKATE SGAQSAPLPM EGVDISPKQD EGVLKVIKRE GTGTEMPMIG DRVFVHYTGW LLDGTKFDSS LDRKDKFSFD LGKGEVIKAW DIAIATMKVG EVCHITCKPE YAYGSAGSPP KIPPNATLVF EVELFEFKGE DLTEEEDGGI IRRIQTRGEG YAKPNEGAIV EVALEGYYKD KLFDQRELRF EIGEGENLDL PYGLERAIQR MEKGEHSIVY LKPSYAFGSV GKEKFQIPPN AELKYELHLK SFEKAKESWE MNSEEKLEQS TIVKERGTVY FKEGKYKQAL LQYKKIVSWL EYESSFSNEE AQKAQALRLA SHLNLAMCHL KLQAFSAAIE SCNKALELDS NNEKGLFRRG EAHLAVNDFE LARADFQKVL QLYPNNKAAK TQLAVCQQRI RRQLAREKKL YANMFERLAE EENKAKAEAS SGDHPTDTEM KEEQKSNTAG SQSQVETEA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)