SRP6050
HB-EGF from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
DTR, DTSF, HEGFL, Heparin-binding EGF-like growth factor, Proheparin-binding EGF-like growth factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
≥1x10^6 units/mg
masa cząsteczkowa
9.8 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... HBEGF(15200)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3