Merck
SRP6044
Sigma-Aldrich
Angiostatin from human plasma
Synonim(y):
Angiostatin, Angiostatin K1-4, Angiostatin Kringles 1-4
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Próba
≥95%
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
50.0 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
zanieczyszczenia
Endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PLG(5340)
Postać fizyczna
In 20 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 7.4
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alvaro Macieira-Coelho
Inhibitors of Cell Growth (2012)
Anti-angiogenesis mediated by angiostatin K1-3, K1-4 and K1-4.5. Involvement of p53, FasL, AKT and mRNA deregulation.
Chen YH
Thrombosis and Haemostasis (2006)
Angiostatin: an endogenous inhibitor of angiogenesis and of tumor growth.
O' Reilly MS
EXS (1997)
Characterization of a reduced form of plasma plasminogen as the precursor for angiostatin formation.
Butera D
The Journal of Biological Chemistry (2014)