SRP6036
CD-14 from mouse
recombinant, expressed in CHO cells, 90-95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD14, Cluster of differentiation 14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
90-95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
50.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
Endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... CD14(12475)
Opis ogólny
CD14 działa jako receptor dla endotoksyny (LPS), ulega silnej ekspresji na monocytach, makrofagach i co tydzień na powierzchni neutrofili. CD14 jest zakotwiczony w komórkach poprzez połączenie z glikozylofosfatydyloinozytolem (GPI) i działa jako receptor o wysokim powinowactwie do kompleksów LPS-LBP (białko wiążące lipopolisacharyd). Ponadto CD14 występuje w postaci rozpuszczalnej w ludzkiej surowicy, moczu i innych płynach ustrojowych, działa w stężeniach fizjologicznych jako agonista LPS, a w wyższych stężeniach ma działanie antagonistyczne w aktywacji komórek. Antygen różnicowania mieloidalnego CD14 działa jako główny receptor dla bakteryjnego LPS. Dominującą formą rekombinowanego CD14 typu dzikiego jest białko 50 kDa. Jest to białko znakowane His.
Postać fizyczna
Liofilizowane ze stężonego roztworu białka (1 mg/ml) zawierającego PBS, pH 7,2
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w 10 μl ultraczystej wody destylowanej. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)