Merck
SRP5363
Sigma-Aldrich
PAK2, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
PAK-gamma, PAK65
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~87 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PAK2(5062)
Opis ogólny
Białka PAK2 to rodzina kinaz serynowo-treoninowych, które służą jako cele dla małych białek wiążących GTP, CDC42 i RAC1, i zostały zaangażowane w szeroki zakres działań biologicznych. Aktywowane kinazy p21 (PAK) są krytycznymi efektorami, które łączą GTPazy Rho z reorganizacją cytoszkieletu i sygnalizacją jądrową. PAK2 jest aktywowany przez proteolityczne rozszczepienie podczas apoptozy, w której pośredniczy kaspaza, i może odgrywać rolę w regulacji zdarzeń apoptotycznych w umierającej komórce. CDC42 i RAC1 indukują autofosforylację PAK2, która stymuluje trwałą fosforylację innych substratów.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)