Kluczowe dokumenty
SRP5345
CyclinE1, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CCNE, CCNE1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~73 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CCNE1(898)
Opis ogólny
Cyklina E1 należy do wysoce konserwatywnej rodziny cyklin, której członkowie charakteryzują się dramatyczną okresowością w obfitości białka w cyklu komórkowym, który działa jako regulator kinaz CDK. Aktywność cykliny E1 jest wymagana do duplikacji centrosomu w fazie S, a mechanizm ten może koordynować reprodukcję centrosomu z cyklami syntezy DNA i mitozy. Regulacja w dół aktywności kinazy cykliny E-CDK2 po przejściu fazy G1/S, która jest niezbędna do utrzymania stabilności kariotypu. Cyklina E ma również modułową domenę centrosomalną, która jest niezbędna do promowania wejścia w fazę S w sposób niezależny od Cdk2.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Dandan Song et al.
Oncology reports, 40(3), 1348-1358 (2018-07-18)
Moxidectin (MOX), a broad‑spectrum antiparasitic agent, belongs to the milbemycin family and is similar to avermectins in terms of its chemical structure. Previous research has revealed that milbemycins, including MOX, may potentially function as effective multidrug resistance agents. In the