Merck
SRP5333
Sigma-Aldrich
PTPRE, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
DKFZp313F1310, FLJ57799, FLJ58245, HPTPE, P-PTP-epsilon, PTPE, R-PTP-EPSILON, RP11-380J17.1
Wybierz wielkość
10 μG
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
6880-10320 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~91 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTPRE(5791)
Opis ogólny
PTPRE lub receptor białkowej fosfatazy tyrozynowej typu E jest członkiem rodziny białkowych fosfataz tyrozynowych (PTP). Ta rodzina białek jest znana jako cząsteczki sygnałowe, które regulują różne procesy komórkowe, w tym wzrost komórek, różnicowanie, cykl mitotyczny i transformację onkogenną. PTPRE wykazuje wysoką ekspresję w mózgu i jądrach. Zidentyfikowano rolę regulacyjną tego PTP w szlakach transdukcji sygnału związanych z Ras, sygnalizacji indukowanej cytokinami, a także aktywacji kanałów K+ bramkowanych napięciem. PTPRE ma segment transmembranowy i region cytoplazmatyczny zawierający zduplikowane domeny PTPazy.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)